주요 문서
714224
Sigma-Aldrich
Bis(N-diazo)-tris(O-acetyl)-2-deoxystreptamine
≥97% (HPLC)
동의어(들):
(1α,2βb,3α,4β,6β)-4,6-Diazido-1,2,3-cyclohexanetriol triacetate, 2-DOS diazide triacetate, 4t,6t-Diazidocyclohexane-1r,2t,3c-triyl triacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H16N6O6
CAS Number:
Molecular Weight:
340.29
Beilstein:
5639286
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
crystals
분석:
≥97% (HPLC)
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
양식
crystals
구성
carbon, 41.5-43.2%
nitrogen, 24.0-25.4%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H16N6O6/c1-5(19)22-10-8(15-17-13)4-9(16-18-14)11(23-6(2)20)12(10)24-7(3)21/h8-12H,4H2,1-3H3/t8-,9+,10+,11-,12-
InChI key
SQKWPVVWVBKSIG-CSPFCNMYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)