주요 문서
716162
Sigma-Aldrich
Ethyl(phenylsulfonylmethyl-13C) ether
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5SO213CH2OCH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
201.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
동위원소 순도
99 atom % 13C
형태
liquid
질량 이동
M+1
SMILES string
CCO[13CH2]S(=O)(=O)c1ccccc1
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
법적 정보
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)