주요 문서
719552
Sigma-Aldrich
17β-Estradiol-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
동의어(들):
1,3,5-Estratriene-3-17β-diol-13C3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C3C15H24O2
CAS Number:
Molecular Weight:
275.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
98% (CP)
형태
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
178-179 °C (lit.)
질량 이동
M+3
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[13C]1=[13CH]C=C(C2=[13CH]1)[C@]3([H])[C@](CC2)([H])[C@@](CC[C@@H]4O)([H])[C@]4(C)CC3
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1/i3+1,10+1,12+1
InChI key
VOXZDWNPVJITMN-CLMZCXLCSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)