주요 문서
720623
Sigma-Aldrich
Creatinine-(guanidino-13C)
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC3H7N3O
Molecular Weight:
114.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
형태
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
295 °C (dec) (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
CN1CC(=O)N[13C]1=N
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)/i4+1
InChI key
DDRJAANPRJIHGJ-AZXPZELESA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)