주요 문서
720836
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2H-indazole-6-boronic acid
동의어(들):
2-Methyl-2H-indazol-6-ylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H9BN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
175.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
Quality Level
mp
105-110 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cn1cc2ccc(cc2n1)B(O)O
InChI
1S/C8H9BN2O2/c1-11-5-6-2-3-7(9(12)13)4-8(6)10-11/h2-5,12-13H,1H3
InChI key
JADBVQWCMHPPQA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)