주요 문서
721298
Sigma-Aldrich
Pyruvic-1,2-13C2 acid
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
동의어(들):
2-Oxo-propanoic-1,2-13C2 acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH313CO13CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
90.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥99% (CP)
양식
liquid
bp
165 °C (lit.)
density
1.295 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[13C](=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i2+1,3+1
InChI key
LCTONWCANYUPML-SUEIGJEOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)