About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H12N2O2 · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
193.07
Beilstein:
9506932
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
≥98.0%
양식
crystals
mp
~288 °C (dec.)
작용기
amine
hydroxyl
SMILES string
Cl.Cl.NC[C@@H](O)[C@@H](O)CN
InChI
1S/C4H12N2O2.2ClH/c5-1-3(7)4(8)2-6;;/h3-4,7-8H,1-2,5-6H2;2*1H/t3-,4+;;
InChI key
DUPMJOBILZRZTB-NDXJVULZSA-N
기타 정보
Spacer for preparing linked dimers
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
D.S. Holmes et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 3, 503-503 (1993)
J. Stepinski et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 49, 407-407 (1994)