주요 문서
723576
Sigma-Aldrich
Potassium cyclohexyltrifluoroborate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11BF3K
Molecular Weight:
190.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
187-192 °C
SMILES string
[K+].F[B-](F)(F)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11BF3.K/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6;/h6H,1-5H2;/q-1;+1
InChI key
WWDXLJUMJZXRLX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)