주요 문서
724173
Sigma-Aldrich
Palmitoleic acid-13C16
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
cis-9-Hexadecenoic acid-13C16
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH3(13CH2)513CH=13CH(13CH2)713COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
270.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
양식
liquid
bp
162 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp
0.5 °C (lit.)
density
0.950 g/mL at 20 °C
질량 이동
M+16
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7-/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1
InChI key
SECPZKHBENQXJG-TXLJUQNKSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
143.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
62 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)