주요 문서
727709
Sigma-Aldrich
1-Allyl-3-methylimidazolium dicyanamide
≥98.5% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11N5
CAS Number:
Molecular Weight:
189.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.5% (HPLC)
양식
liquid
불순물
≤1.0% water
작용기
amine
SMILES string
N#C[N-]C#N.C[n+]1ccn(CC=C)c1
InChI
1S/C7H11N2.C2N3/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;3-1-5-2-4/h3,5-7H,1,4H2,2H3;/q+1;-1
InChI key
LAYIDOPTTZCESY-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
1-Allyl-3-methylimidazolium dicyanamide is a 1-allyl-3-methylimidazolium-based ionic liquid1 that can be prepared by reacting 1-allyl-3-methylimidazoliumchloride with sodium dicyanamide.2
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Theoretical study on cation-anion interaction and vibrational spectra of 1-allyl-3-methylimidazolium-based ionic liquids.
Xuan X, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 78(5), 1492-1499 (2011)