주요 문서
730327
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate
average Mn 4,000, methacrylate, methoxy, ≤300 ppm MEHQ as inhibitor
동의어(들):
Polyethylene glycol, Methoxy PEG methacrylate, Methoxy poly(ethylene glycol) monomethacrylate, Poly(ethylene glycol) monomethyl ether monomethacrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=CCH3CO2(CH2CH2O)nCH3
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate, average Mn 4,000, contains ≤300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
형태
powder or crystals
Quality Level
분자량
average Mn 4,000
포함
≤300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
반응 적합성
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: Polymerization Reactions
전이 온도
Tm 56-61 °C
density
1.100 g/cm3
Mw/Mn
<1.1
Ω-끝
methacrylate
α-끝
methoxy
폴리머 구조
shape: linear
functionality: monofunctional
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
제조 메모
Synthesized with an initial concentration of ≤5,000 ppm MEHQ
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
조직 공학과 약물 전달과 같은 생명 공학의 진보는 다양한 기능성 바이오 소재에 대한 수요 증가를 동반합니다. 연구의 집중 관심 대상이 되어온 바이오 소재의 한 분야는 바로 하이드로겔으로, 화학적으로나 물리적으로 세포의 자연 환경과 유사하게 닮아 있기 때문에 세포를 키우는 토대로 사용될 수 있습니다. 본 기술 문서에서는 일반적으로 면역 반응을 유발하지 못하기 때문에 생물학적 용도로 적합한 PEG(폴리에틸렌 글리콜) 하이드로겔에 대해 상세하게 논의합니다. PEG는 쉽게 이용할 수 있으며, 손쉽게 고분자를 수정하여 세포 배양을 위한 2D 및 3D 뼈대를 포함한 하이드로겔 구성에 광범위하게 사용할 수 있습니다. 또한 분해성 결합을 통해 치료제 출시를 위한 다양한 응용분야에도 도움을 줍니다.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.