분석
97%
양식
solid
mp
195-200 °C
작용기
amine
SMILES string
NC(=S)c1cnccn1
InChI
1S/C5H5N3S/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
InChI key
LIURPUMROGYCLW-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.