주요 문서
730513
Sigma-Aldrich
3-Aminoisoquinoline
97%
동의어(들):
Isoquinolin-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H8N2
CAS Number:
Molecular Weight:
144.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
solid
mp
174-178 °C
SMILES string
Nc1cc2ccccc2cn1
InChI
1S/C9H8N2/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-6H,(H2,10,11)
InChI key
VYCKDIRCVDCQAE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)