주요 문서
73178
Sigma-Aldrich
7-Bromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid
≥98.0% (HPLC), 98.0-102.0 wt. % (AT)
동의어(들):
7-Bromo-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H7BrO3
CAS Number:
Molecular Weight:
267.08
Beilstein:
2372925
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (HPLC)
98.0-102.0% (wt., AT)
형태
powder
작용기
bromo
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cc2cc(Br)ccc2cc1O
InChI
1S/C11H7BrO3/c12-8-2-1-6-5-10(13)9(11(14)15)4-7(6)3-8/h1-5,13H,(H,14,15)
InChI key
XZWXQSGFZHRDNB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)