Key Documents
734810
Sigma-Aldrich
2-Chloropyridine-5-acetonitrile
95%
동의어(들):
6-Chloro-3-pyridylacetonitrile, 2-Chloro-5-(cyanomethyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5ClN2
CAS Number:
Molecular Weight:
152.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
형태
solid
mp
43-48 °C
작용기
chloro
nitrile
SMILES string
Clc1ccc(CC#N)cn1
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-7-2-1-6(3-4-9)5-10-7/h1-2,5H,3H2
InChI key
BLGUCBUETMYJTB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)