주요 문서
735337
Sigma-Aldrich
Methyl 4-formylcinnamate
97%
동의어(들):
Methyl 3-(4-formylphenyl)-2-(E)-propenoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
190.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
solid
mp
86-91 °C
작용기
aldehyde
ester
SMILES string
COC(=O)\C=C\c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C11H10O3/c1-14-11(13)7-6-9-2-4-10(8-12)5-3-9/h2-8H,1H3/b7-6+
InChI key
KVXMLLMZXPRPNG-VOTSOKGWSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)