주요 문서
735469
Sigma-Aldrich
Ethanol-1-13C,d5
99 atom % 13C, 98 atom % D
동의어(들):
Ethyl alcohol-1-13C,1,1,2,2,2-d5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD313CD2OH
Molecular Weight:
52.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % D
분석
99% (CP)
양식
liquid
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
density
0.890 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2+1D2
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-SVDORZFLSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
57.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
14.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)