주요 문서
736392
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-methoxyaniline
97%
동의어(들):
6-Chloro-m-anisidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8ClNO
CAS Number:
Molecular Weight:
157.60
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
solid
분석:
97%
Quality Level
분석
97%
양식
solid
refractive index
n20/D 1.588
mp
23-27 °C
density
1.261 g/mL at 25 °C
작용기
chloro
SMILES string
COc1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C7H8ClNO/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
GBOUQGUQUUPGLO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)