주요 문서
736716
Sigma-Aldrich
Potassium hexacyanoferrate(II)-13C6 trihydrate
99 atom % 13C, 98% (CP)
동의어(들):
Potassium ferrocyanide-13C6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
K4Fe(13CN)6 · 3H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
428.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142200
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
형태
solid
질량 이동
M+6
SMILES string
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#[13C][Fe-4]([13C]#N)([13C]#N)([13C]#N)([13C]#N)[13C]#N
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;/i6*1+1;;;;;;;;
InChI key
NRYOVBQTVIWDNU-NSNQEQAISA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)