주요 문서
739006
Sigma-Aldrich
(2-Bromophenyl)dicyclohexylphosphine
97%
동의어(들):
2-Bromo-dicyclohexylphenylphosphine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H26BrP
CAS Number:
Molecular Weight:
353.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
solid
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
76-79 °C
작용기
phosphine
SMILES string
Brc1ccccc1P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/C18H26BrP/c19-17-13-7-8-14-18(17)20(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h7-8,13-16H,1-6,9-12H2
InChI key
QFPIIICNJHDAKC-UHFFFAOYSA-N
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1