주요 문서
739731
Sigma-Aldrich
2-Aminooxazole
97%
동의어(들):
2-Oxazolamine, Oxazole-2-ylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H4N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
84.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
90-95 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1ncco1
InChI
1S/C3H4N2O/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5)
InChI key
ACTKAGSPIFDCMF-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Bini Mathew et al.
European journal of medicinal chemistry, 210, 112952-112952 (2020-11-04)
ALS is a rare type of progressive neurological disease with unknown etiology. It results in the gradual degeneration and death of motor neurons responsible for controlling the voluntary muscles. Identification of mutations in the superoxide dismutase (SOD) 1 gene has