주요 문서
739812
Sigma-Aldrich
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
163.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
275-280 °C
작용기
carboxylic acid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1cnn2cccnc12
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-4-9-10-3-1-2-8-6(5)10/h1-4H,(H,11,12)
InChI key
HNYVPKNVKSTVJO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)