주요 문서
739839
Sigma-Aldrich
Vitamin D2 (6,19,19-d3) solution
1 mg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
Calciferol (6,19,19-d3) solution, Ercalciol (6,19,19-d3) solution, Ergocalciferol (6,19,19-d3) solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28D3H41O
Molecular Weight:
399.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
동위원소 순도
97 atom % D
Quality Level
분석
98% (CP)
양식
solution
농도
1 mg/mL in ethanol
기술
mass spectrometry (MS): suitable
색상
colorless
응용 분야
detection
질량 이동
M+3
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1/i4D2,13D
InChI key
MECHNRXZTMCUDQ-OQGZBSKRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Vitamin D2 is also known as ergocalciferol. It is produced by plants and mushrooms when exposed to sunlight.
Vitamin D2 (6,19,19-d3) or ergocalciferol (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin D2 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
애플리케이션
Vitamin D2 (6,19,19-d3) can be used as an analytical standard for the quantitative analysis of vitamin D2 concentration in human blood via LC-MS/MS.
포장
1 mL in ampule
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
57.2 °F
Flash Point (°C)
14 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2
Application of a new vitamin D blood test on the Emirati population
Al-Dabbagh, B et al.
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 180(5), 118-128 (2018)
Sterol and vitamin D2 concentrations in cultivated and wild grown mushrooms: Effects of UV irradiation
Teichmann A, et al.
LWT--Food Science and Technology, 40(5), 815-822 (2007)