주요 문서
740527
Sigma-Aldrich
O-Phosphorylethanolamine-1,2-13C2-1,1,2,2-d4
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH213CD213CD2OPO3H2
Molecular Weight:
147.07
UNSPSC 코드:
12352116
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % D
분석
97% (CP)
형태
solid
질량 이동
M+6
저장 온도
−20°C
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)