주요 문서
741531
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1,2-diamino-5-fluorobenzene
97%
동의어(들):
3-Bromo-5-fluoro-1,2-phenylenediamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6BrFN2
CAS Number:
Molecular Weight:
205.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
70-75 °C
작용기
bromo
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1cc(F)cc(Br)c1N
InChI
1S/C6H6BrFN2/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H,9-10H2
InChI key
VCINLTLIJKUOQC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)