About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16BNO2
Molecular Weight:
193.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
95.0%
양식
solid
mp
211-236 °C
작용기
amine
SMILES string
CCN(CC)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C10H16BNO2/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(6-8-10)11(13)14/h5-8,13-14H,3-4H2,1-2H3
InChI key
JEVVHTYCMAMSJL-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Useful cross-coupling partner in palladium-catalyzed carbon-carbon bond formation (Suzuki Reaction).
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)