주요 문서
744646
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-N-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a;3,4-a′]dinaphthalen-4-yl)-dibenzo[b,f]azepine
≥95% (elemental analysis)
동의어(들):
5-(11bS)-Dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-yl-5H-dibenz[b,f]azepine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H22NO2P
CAS Number:
Molecular Weight:
507.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95% (elemental analysis)
형태
powder
구성
carbon content, 76.4-84.5 wt. %
SMILES string
C1(C=CC=C2)=C2C(C3=C(C=CC=C4)C4=CC=C3OP5N6C7=C(C=CC=C7)C=CC8=C6C=CC=C8)=C(O5)C=C1
InChI
1S/C34H22NO2P/c1-5-13-27-23(9-1)19-21-31-33(27)34-28-14-6-2-10-24(28)20-22-32(34)37-38(36-31)35-29-15-7-3-11-25(29)17-18-26-12-4-8-16-30(26)35/h1-22H
InChI key
KOVOHCVLXRKTGN-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Phosphorous precursor for ligand synthesis
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Drinkel, E., et al.
Organometallics, 29, 2503-2514 (2010)
Mariz, R., et al.
Organometallics, 27, 6605-6613 (2008)