주요 문서
748013
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,6-tri-O-benzyl-α-D-glucopyranoside
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Beilstein:
1442492
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
광학 활성
[α]22/D +8.0°, c = 0.5% in chloroform
refractive index
n20/D 1.559
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](COCC2=CC=CC=C2)O[C@H](OC)[C@H](OCC3=CC=CC=C3)[C@H]1OCC4=CC=CC=C4
InChI
1S/C28H32O6/c1-30-28-27(33-19-23-15-9-4-10-16-23)26(32-18-22-13-7-3-8-14-22)25(29)24(34-28)20-31-17-21-11-5-2-6-12-21/h2-16,24-29H,17-20H2,1H3/t24-,25-,26+,27-,28+/m1/s1
InChI key
ZNKMCQRFDSVZAX-DFLSAPQXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)