주요 문서
750484
Sigma-Aldrich
L-Malic acid-13C4
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
동의어(들):
(S)-(−)-2-Hydroxysuccinic acid-13C4, L-Hydroxybutanedioic acid-13C4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO213C13CH213CH(OH)13CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
138.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
51113400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
Quality Level
분석
≥97% (CP)
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
101-103 °C (lit.)
질량 이동
M+4
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
BJEPYKJPYRNKOW-UVYXLFMMSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)