주요 문서
750786
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-hydroxybenzothiazole
95%
동의어(들):
2-Amino-6-benzothiazolol, 6-Hydroxy-2-aminobenzothiazole, 6-Hydroxybenzothiazol-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6N2OS
CAS Number:
Molecular Weight:
166.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
243-250 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1nc2ccc(O)cc2s1
InChI
1S/C7H6N2OS/c8-7-9-5-2-1-4(10)3-6(5)11-7/h1-3,10H,(H2,8,9)
InChI key
VLNVTNUTGNBNBY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)