주요 문서
750883
Sigma-Aldrich
1-(2-Bromoethyl)-1H-pyrrole
97%
동의어(들):
1-(2-Bromoethyl)pyrrole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8BrN
CAS Number:
Molecular Weight:
174.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.548
density
1.434 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
BrCCn1cccc1
InChI
1S/C6H8BrN/c7-3-6-8-4-1-2-5-8/h1-2,4-5H,3,6H2
InChI key
QBAVHEZVBGASER-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
203.9 °F
Flash Point (°C)
95.5 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)