주요 문서
752134
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmagnesium chloride solution
1.3 M in THF/toluene (1:1)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11ClMg
CAS Number:
Molecular Weight:
142.91
Beilstein:
3535440
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solution
Quality Level
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
1.3 M in THF/toluene (1:1)
density
0.938 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cl[Mg]C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11.ClH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1H,2-6H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
WMJMABVHDMRMJA-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
12.2 °F
Flash Point (°C)
-11 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)