주요 문서
759341
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-difluoromethylbenzene
97%
동의어(들):
2-Bromo-1-(difluoromethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5BrF2
CAS Number:
Molecular Weight:
207.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.514
density
1.597 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
fluoro
SMILES string
FC(F)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,7H
InChI key
RMYPQIOCZSWSDG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
181.0 °F
Flash Point (°C)
82.8 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)