Key Documents
759600
Sigma-Aldrich
2-Mercaptopyridine-3-carbonitrile
95%
동의어(들):
2-Mercaptonicotinonitrile, 3-Cyanopyridine-2-thiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4N2S
CAS Number:
Molecular Weight:
136.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
solid
mp
250-260 °C
SMILES string
Sc1ncccc1C#N
InChI
1S/C6H4N2S/c7-4-5-2-1-3-8-6(5)9/h1-3H,(H,8,9)
InChI key
VKEKYGNDJZUZTL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable