주요 문서
759953
Sigma-Aldrich
2-chloro-4-(trifluoromethyl)quinoline
97%
동의어(들):
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)quinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H5ClF3N
CAS Number:
Molecular Weight:
231.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
39-42 °C
작용기
chloro
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(Cl)nc2ccccc12
InChI
1S/C10H5ClF3N/c11-9-5-7(10(12,13)14)6-3-1-2-4-8(6)15-9/h1-5H
InChI key
FNDXRWXUIYHEDU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)