주요 문서
760498
Sigma-Aldrich
Nitric acid-18O3
95 atom % 18O, 65 wt. % in H218O
동의어(들):
18O Labeled nitric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
HN18O3 solution
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
95 atom % 18O
형태
liquid
농도
65 wt. % in H218O
질량 이동
M+6
SMILES string
[18OH][N+]([18O-])=[18O]
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i2+2,3+2,4+2
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-PGVNZGOUSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
보충제 위험성
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)