주요 문서
762156
Sigma-Aldrich
Di-μ-mesylbis[2′-(amino-N)[1,1′-biphenyl]-2-yl-C]dipalladium(II)
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H26N2O6Pd2S2
Molecular Weight:
739.46
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
형태
solid
mp
176-186 °C (decomposition)
SMILES string
CS(=O)(=O)O[Pd]c1ccccc1-c2ccccc2N.CS(=O)(=O)O[Pd]c3ccccc3-c4ccccc4N
InChI
1S/2C12H10N.2CH4O3S.2Pd/c2*13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;2*1-5(2,3)4;;/h2*1-6,8-9H,13H2;2*1H3,(H,2,3,4);;/q;;;;2*+1/p-2
InChI key
HWRAKXKBWAQMFD-UHFFFAOYSA-L
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)