주요 문서
768502
Sigma-Aldrich
2-Bromopyridine-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5D4BrN
Molecular Weight:
162.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥98 atom % D
분석
≥98% (CP)
형태
liquid
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]C1=NC(Br)=C([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C5H4BrN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI key
IMRWILPUOVGIMU-RHQRLBAQSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
195.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
90.6 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)