solid
피드(feed) 비율
lactide:lactide 70:30
점도
3.3-4.2 dL/g
mp
102-111 °C
전이 온도
Tg 56-62 °C
저장 온도
2-8°C
법적 정보
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객