주요 문서
772968
Sigma-Aldrich
Diisopropylfluorophosphate-d14
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6D14FO3P
Molecular Weight:
198.23
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥98 atom % D
분석
≥97% (CP)
양식
liquid
질량 이동
M+14
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=P(OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])F
InChI
1S/C6H14FO3P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D,6D
InChI key
MUCZHBLJLSDCSD-ZVEBFXSZSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)