주요 문서
777420
Sigma-Aldrich
Lignin-13C from maize
97 atom % 13C, 40 % (w/w)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352005
설명
13C9H10O2, 13C10H12O3, 13C11H14O4
동위원소 순도
97 atom % 13C
양식
solid
농도
40 % (w/w)
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)