주요 문서
791288
Sigma-Aldrich
Methyl acrylate-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC3H6O2
Molecular Weight:
87.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
양식
liquid
포함
hydroquinone as stabilizer
질량 이동
M+1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C=C[13C](OC)=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3/i4+1
InChI key
BAPJBEWLBFYGME-AZXPZELESA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
26.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-3 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)