About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C3D3H2NO
CAS Number:
Molecular Weight:
77.07
UNSPSC 코드:
41105319
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % D
분석
98% (CP)
양식
powder
기술
protein expression: suitable
질량 이동
M+6
SMILES string
N[13C]([13C]([2H])=[13C]([2H])[2H])=O
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2+1D,3+1
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-LJQSZPFLSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
표적 기관
Peripheral nervous system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
280.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
138 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.