주요 문서
806447
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluoroanilino(oxo)acetic acid
동의어(들):
[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)amino](oxo)acetic acid, [(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)carbamoyl]formic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H2F5NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
255.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
powder
분석:
95%
분석
95%
Quality Level
양식
powder
SMILES string
O=C(C(O)=O)NC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
InChI
1S/C8H2F5NO3/c9-1-2(10)4(12)6(5(13)3(1)11)14-7(15)8(16)17/h(H,14,15)(H,16,17)
InChI key
JHFLRXFZPBDINI-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
프로토콜
KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.