Key Documents
83885
Sigma-Aldrich
Rink amide (aminomethyl)polystyrene
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
동의어(들):
4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl]phenoxyacetomido methyl resin, Fmoc Rink amide, Knorr Linker amide resin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.22
형태
solid
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
라벨링 범위
~1.1 mmol/g loading
기질
crosslinked with 1% DVB
입자 크기
100-200 mesh
응용 분야
peptide synthesis
작용기
amine
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
  • Solid support for Fmoc-based solid phase peptide synthesis (SPPS) of peptide amides.
  • This solid support contains a Rink amide linker attached to aminomethylpolystyrene resin.
  • Cleavage of peptides is achieved by adding 95% TFA.
기타 정보
Review
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Tetrahedron, 53, 5643-5643 (1997)
P.H.H. Hermkens et al.
Tetrahedron, 52, 4527-4527 (1996)