분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
n20/D 1.505
bp
290 °C (lit.)
산성 값
≤5
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
CCCCCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C13H18O3/c1-2-3-4-7-10-16-13(15)11-8-5-6-9-12(11)14/h5-6,8-9,14H,2-4,7,10H2,1H3
InChI key
DUKPKQFHJQGTGU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
251.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
122 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter