주요 문서
84320
Sigma-Aldrich
Menthyl salicylate
mixture of isomers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H24O3
CAS Number:
Molecular Weight:
276.37
Beilstein:
3097754
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.52
bp
186-190 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.04 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
CC(C)C1CCC(C)CC1OC(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C17H24O3/c1-11(2)13-9-8-12(3)10-16(13)20-17(19)14-6-4-5-7-15(14)18/h4-7,11-13,16,18H,8-10H2,1-3H3
InChI key
SJOXEWUZWQYCGL-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
light stabilizer
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
100.0 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)