주요 문서
86341
Sigma-Aldrich
TentaGel HL-PHB
extent of labeling: ~0.35 mmol/g loading
동의어(들):
O-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]polyethyleneglycol polymer-bound
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
powder
Quality Level
라벨링 범위
~0.35 mmol/g loading
입자 크기
~75 μm
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
법적 정보
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)