주요 문서
86361
Sigma-Aldrich
TentaGel S-OH
extent of labeling: ~0.26 mmol/g loading
동의어(들):
O-(2-Hydroxyethyl)polyethylene glycol polymer-bound
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
제품 라인
TentaGel
Quality Level
형태
solid
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
라벨링 범위
~0.26 mmol/g loading
입자 크기
100-200 μm
작용기
alcohol
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)