주요 문서
86906
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium methoxide solution
20% in methanol (NT)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCH3)
CAS Number:
Molecular Weight:
273.50
Beilstein:
4597539
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
solution
농도
20% in methanol (NT)
불순물
≤0.01% halides (as bromide)
음이온 미량물
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CH3O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2/h5-16H2,1-4H3;1H3/q+1;-1
InChI key
HPVRLMGCBINLBH-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
51.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)